Få mere at vide
Sodium Bicarbonate (Crystalline Powder/USP/FCC/EP/BP/JP), Fisher Chemical™
Mængde:
12 kg
Emballage:
Poly Pail
Pakningsstørrelse:
12kg
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Bicarbonate |
| Smeltepunkt | 270°C |
| Farve | White |
| pH | 8.3 |
| Fysisk form | Powder/Solid |
| Mængde | 12 kg |
| Opløselighedsinformation | Pass Test |
| Formel vægt | 84.01 |
| Procent renhed | 99.0 to 101.0% (EP) |
| Grad | BP/EP/FCC/JP/USP |
| Vis mere |