Få mere at vide
Natriumbicarbonat, 99+%, for HPLC
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11904311 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11904311 250 g Glasflaske 250g
11994301 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11904311 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 446232500
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 144-55-8 ∣ CHNaO3 ∣ 84,01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
For HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 144-55-8
Molekylær formel CHNaO3
Molekylvægt (g/mol) 84.01
MDL nummer MFCD00003528
InChI nøgle UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
SMIL [Na+].OC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium bicarbonate
Smeltepunkt 270,0 °C
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 250 g
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde 99+%
Lineær formel NaHCO3
Merck Index 15,8719
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 9 g/100 ml (20 °C). Andre opløseligheder: 16,4 g/100 ml vand (60 °C), uopløseligt i alkohol
IUPAC navn natriumhydrogencarbonat
Formel vægt 84.01
Procent renhed ≥99%
Grad HPLC