Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium bicarbonate |
| Smeltepunkt | 270,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Fint krystallinsk pulver |
| Mængde | 1 kg |
| Analyseprocentområde | 99+% |
| Lineær formel | NaHCO3 |
| Fieser | 03,260; 05,595; 11,476; 17,180 |
| Merck Index | 15, 8719 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: 9g/100mL (20 °C). Andre opløseligheder: 16,4 g/100 ml vand (60 °C), uopløseligt i alkohol |
| Vis mere |