Få mere at vide
Natriumbicarbonat, 99+%, ekstra rent
Artikelnummer. 10051210 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
25 kg
Emballage:
Fiber tromle
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
25kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10051210 5 kg Plast tromle -
10694782 1 kg Plastflaske 1kg
10493635 25 kg Fiber tromle 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10051210 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 123360050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    740.00 DKK
    643.65 DKK / 5kg
    Spare 96.35 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Natriumbicarbonat, 99+%, CHNaO3, CAS Number-144-55-8, acidosan, bagepulver, natron, kulsyre mononatriumsalt, meylon, neut, natrium bicarbonat, natriumhydrogencarbonat, natriumhydrogencarbonat, 5 kg, 20 ppm maks., 100 ppm maks., CHEBI:32139, White, 205-633-8 | CAS: 144-55-8 | CHNaO3 | 84,01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 144-55-8
Molekylær formel CHNaO3
Molekylvægt (g/mol) 84.01
MDL nummer MFCD00003528
InChI nøgle UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
SMIL [Na+].OC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium bicarbonate
Smeltepunkt 270,0 °C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 5 kg
Analyseprocentområde 99+%
Lineær formel NaHCO3
Fieser 03,260; 05,595; 11,476; 17,180
Merck Index 15, 8719
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 9g/100mL (20 °C). Andre opløseligheder: 16,4 g/100 ml vand (60 °C), uopløseligt i alkohol
IUPAC navn natriumhydrogencarbonat
Formel vægt 84.01
Procent renhed ≥99%
Grad Ekstra ren
Emballage Plast tromle