Få mere at vide
Sodium bicarbonate, 99.7+%, ACS reagent
Artikelnummer. 11984301 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
1 kg
5 kg
25 kg
Emballage:
Fiber tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
25kg
5kg
Artikelnummer. 11984301
Brand: Thermo Scientific Acros 424270050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 144-55-8 | CHNaO3 | 84.01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 144-55-8
Molekylær formel CHNaO3
Molekylvægt (g/mol) 84.01
MDL nummer MFCD00003528
InChI nøgle UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
SMIL [Na+].OC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium bicarbonate
Smeltepunkt 270.0°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 5 kg
Analyseprocentområde 99.7+%
Lineær formel NaHCO3
Fieser 03,260; 05,595; 11,476; 17,180
Merck Index 15,8719
Opløselighedsinformation Solubility in water: 9 g/100mL (20°C). Other solubilities: 16.4 g/100mL water (60°C), insoluble in alcohol
IUPAC navn natriumhydrogencarbonat
Formel vægt 84.01
Procent renhed ≥99.7%
Grad ACS-reagens
Emballage Plastflaske