Få mere at vide
Natriumbicarbonat, 99,7+%, ACS-reagens
Artikelnummer. 10118190 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
1 kg
5 kg
25 kg
Emballage:
Fiber tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
25kg
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10118190 1 kg Plastflaske 1kg
10128190 25 g Plastflaske -
11984301 5 kg Plastflaske 5kg
13458578 25 kg Fiber tromle 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10118190 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 424270010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    389.00 DKK
    339.65 DKK / 1kg
    Spare 49.35 DKK
    12% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 144-55-8 | CHNaO3 | 84,01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 144-55-8
Molekylær formel CHNaO3
Molekylvægt (g/mol) 84.01
MDL nummer MFCD00003528
InChI nøgle UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
SMIL [Na+].OC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium bicarbonate
Smeltepunkt 270,0 °C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 99.7+%
Lineær formel NaHCO3
Fieser 03,260; 05,595; 11,476; 17,180
Merck Index 15,8719
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 9 g/100 ml (20 °C). Andre opløseligheder: 16,4 g/100 ml vand (60 °C), uopløseligt i alkohol
IUPAC navn natriumhydrogencarbonat
Formel vægt 84.01
Procent renhed ≥99.7%
Grad ACS-reagens
Emballage Plastflaske