Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Natriumbicarbonat, 99,5%, til biokemi
Artikelnummer. 12675057 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
250g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
12675057 250 g Plastflaske 250g
1 options
Artikelnummer. 12675057 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 447102500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    194.00 DKK
    169.65 DKK / 250g
    Spare 24.35 DKK
    12% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 144-55-8 ∣ CHNaO3 ∣ 84,01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium bicarbonate
Smeltepunkt 270,0 °C
CAS 144-55-8
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 250 g
Emballage Plastflaske
Molekylær formel CHNaO3
Lineær formel NaHCO3
MDL nummer MFCD00003528
Merck Index 158719
Synonym sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
Opløselighedsinformation Klar, farveløs
InChI nøgle UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Na+].OC([O-])=O
IUPAC navn natrium;hydrogencarbonat
Molekylvægt (g/mol) 84.01
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
Formel vægt 84.01
Procent renhed 99.5%
Grad Biokemisk