Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Natriumbicarbonat, 99,5%, til biokemi
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium bicarbonate |
| Smeltepunkt | 270,0 °C |
| CAS | 144-55-8 |
| Fysisk form | Crystalline Powder |
| Mængde | 1 kg |
| Molekylær formel | CHNaO3 |
| Lineær formel | NaHCO3 |
| MDL nummer | MFCD00003528 |
| Merck Index | 158719 |
| Synonym | sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut |
| Vis mere |