Få mere at vide
Natriumbicarbonat, 99,5 %, til analyse
Artikelnummer. 10583381 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
2.5kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10583381 500 g Plastflaske 500g
10489910 1 kg Plastflaske 1kg
10082840 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10144713 10 kg Plast tromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10583381 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 217125000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    267.00 DKK
    224.65 DKK / 500g
    Spare 42.35 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 144-55-8 | CHNaO3 | 84,01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 144-55-8
Molekylær formel CHNaO3
Molekylvægt (g/mol) 84.01
MDL nummer MFCD00003528
InChI nøgle UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
SMIL [Na+].OC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium bicarbonate
Smeltepunkt 270,0 °C
Farve Hvid
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Mængde 500 g
Emballage Plastflaske
Analyseprocentområde 99.50%
Lineær formel NaHCO3
Fieser 03,260; 05,595; 11,476; 17,180
Merck Index 15, 8719
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 9 g/100 ml (20 °C). Andre opløseligheder: 16,4 g/100 ml vand (60 °C), uopløseligt i alkohol
IUPAC navn natrium;hydrogencarbonat
Formel vægt 84.01
Procent renhed 99.5%
Grad Analyser