Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium bicarbonate |
| Smeltepunkt | 270,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Fint krystallinsk pulver |
| Mængde | 2.5 kg |
| Emballage | Plastflaske |
| Analyseprocentområde | 99.50% |
| Lineær formel | NaHCO3 |
| Fieser | 03,260; 05,595; 11,476; 17,180 |
| Merck Index | 15, 8719 |
| Vis mere |