Få mere at vide
Natriumbicarbonat 7,5% opløsning
Beskrivelse
Natriumbicarbonat er buffer, der almindeligvis anvendes til at opretholde pH i cellekulturmediet i nærværelse af 4 –10% kuldioxid. Ud over buffering giver natriumbicarbonat en vis ernæringsmæssig fordel, mens det sjældent udviser nogen celletoksicitet. Formuleret som 75 g pr. liter vand, Gibco™ Natriumbicarbonat, 7,5 % opløsning er perfekt til at supplere tørt pulvermedium under rekonstitution. Den endelige natriumbicarbonatkoncentration, der anvendes i mediet, afhænger af medieformuleringen og kuldioxidkoncentrationen, der anvendes i inkubatoren.
Produktanvendelse Kun
til forskningsbrug. Ikke til brug i diagnostiske procedurer.
Dual-site cGMP-produktion og kvalitetssystem
Gibco™ Natriumbicarbonatopløsning fremstilles på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi en sammenlignelig Gibco™ Sodium Bicarbonate Solution-produkt fremstillet i vores Grand Island-anlæg (25080-094). Denne facilitet er registreret hos FDA som en producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
Produktanvendelse Kun
til forskningsbrug. Ikke til brug i diagnostiske procedurer.
Dual-site cGMP-produktion og kvalitetssystem
Gibco™ Natriumbicarbonatopløsning fremstilles på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi en sammenlignelig Gibco™ Sodium Bicarbonate Solution-produkt fremstillet i vores Grand Island-anlæg (25080-094). Denne facilitet er registreret hos FDA som en producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 15 til 30 °C |
| Oversigt | Natriumbikarbonat 7,5 % opløsning, 20 x 100 ml, 7,5 % koncentration, væske, buffer, brugt i pattedyrcellekultur, perfekt til at supplere tørt pulvermedium under rekonstitution, kun til forskningsbrug, ikke til brug i diagnostiske procedurer |
| Koncentration | 7.5 % |
| Form | Væske |
| Produkttype | Natriumbikarbonat |
| Til brug med (applikation) | Pattedyrcellekultur |
| Mængde | 20 x 100 ml |
| Regulatorisk status | Må kun benyttes til forskningsformål. |