Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Natriumbicarbonat, 1 M bufferopløsning, pH 9,4
Artikelnummer. 15465109
Skift visning
Mængde:
250 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15465109 500 mL
15455109 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15465109 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J62808.AP
Request Bulk or Custom Format
CAS: 144-55-8 | CHNaO3 | 84.01 g/mol
Bicarbonatbuffersystemet er vigtigt i mange forskellige cellulære processer. Det bruges også til dannelse af syre i lumen på maven. Bruges til at neutralisere pH-værdien af chymen, der forlader maven og kommer ind i tyndtarmen. Det bruges også til at opretholde pH i serumprøver.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Bicarbonatbuffersystemet er vigtigt i mange forskellige cellulære processer. Det bruges også til dannelse af syre i lumen på maven. Bruges til at neutralisere pH-værdien af chymen, der forlader maven og kommer ind i tyndtarmen. Det bruges også til at opretholde pH i serumprøver.
Opløselighed Det er opløseligt
i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 144-55-8
Molekylær formel CHNaO3
Molekylvægt (g/mol) 84.01
MDL nummer MFCD00003528
InChI nøgle UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
IUPAC navn natrium;hydrogencarbonat
SMIL [Na+].OC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium bicarbonate buffer soln.
Koncentration 1 M
pH 9.4
Fysisk form Væske
Mængde 500 mL
Opløselighedsinformation It is soluble in water.
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium bicarbonate, 1M buffer solution, pH 9.4
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Disodium carbonate
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.