Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Natriumbicarbonat, 1 M bufferopløsning, pH 9,0
Artikelnummer. 15452909
Skift visning
Mængde:
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15452909 500 mL 500ml
15442909 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15452909 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J60066.AP
Request Bulk or Custom Format
CAS: 144-55-8 | CHNaO3 | 84.01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 144-55-8
Molekylær formel CHNaO3
Molekylvægt (g/mol) 84.01
MDL nummer MFCD00003528
InChI nøgle UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
IUPAC navn natrium;hydrogencarbonat
SMIL [Na+].OC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium bicarbonate buffer soln.
Koncentration 1 M
pH 9.0
Fysisk form Væske
Mængde 500 mL