Få mere at vide
Natriumbicarbonat, 1M buffersoln., pH 8,5
Artikelnummer. 15483179
Skift visning
Mængde:
250 mL
500 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15483179 500 mL 500ml
15473179 250 mL 250ml
15493179 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15483179 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J60408.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    994.50 DKK
    826.65 DKK / 500ml
    Spare 167.85 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 144-55-8 | CHNaO3 | 84,01 g/mol
Natriumhydrogencarbonat virker en svag buffer med det gør at opretholde et pH-område på 7,2 - 7,6. Det bruges også som en næringskilde. Denne opløsning fremstillet i vand bruges som injektion i den farmaceutiske industri. Den bruges til at behandle cementforurening i boreslam og bentonit vandbaserede borevæsker. Den bruges også som en buffer. Natriumbicarbonat vil fjerne calcium og mangan, hvilket gør hårdt vand blødt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Natriumbicarbonat
fungerer som en svag buffer, hvilket gør at man opretholder et pH-område på 7,2 - 7,6. Det bruges også som en næringskilde. Denne opløsning fremstillet i vand bruges som injektion i den farmaceutiske industri. Den bruges til at behandle cementforurening i boreslam og bentonit vandbaserede borevæsker. Den bruges også som en buffer. Natriumbicarbonat vil fjerne calcium og mangan, hvilket gør hårdt vand blødt.
Opløselighed Opløseligt
i
vand
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke syrer, stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 144-55-8
Molekylær formel CHNaO3
Molekylvægt (g/mol) 84.01
MDL nummer MFCD00003528
InChI nøgle UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
IUPAC navn natrium;hydrogencarbonat
SMIL [Na+].OC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium bicarbonate buffer soln.
Koncentration 1 M
pH 8.5
Fysisk form Væske
Mængde 500 mL
Opløselighedsinformation Vandopløselig