Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Natriumbicarbonat, 1 M bufferopløsning, pH 10,0
Beskrivelse
Bicarbonatbuffersystemet er vigtigt i mange forskellige cellulære processer. Det bruges også til dannelse af syre i lumen på maven. Bruges til at neutralisere pH-værdien af chymen, der forlader maven og kommer ind i tyndtarmen. Det bruges også til at opretholde pH i serumprøver.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Bicarbonatbuffersystemet er vigtigt i mange forskellige cellulære processer. Det bruges også til dannelse af syre i lumen på maven. Bruges til at neutralisere pH-værdien af chymen, der forlader maven og kommer ind i tyndtarmen. Det bruges også til at opretholde pH i serumprøver.
Opløselighed Det er opløseligt
i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium bicarbonate buffer soln. |
| Koncentration | 1 M |
| pH | 10.0 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 500 mL |
| Opløselighedsinformation | It is soluble in water. |
Sikkerhed og håndtering
- Sodium bicarbonate, 1M buffer solution, pH 10.0
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Disodium carbonate