Få mere at vide
Melford Natriumbikarbonat
Artikelnummer. 30018772
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018772 5 kg
30018771 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018772 Leverandør Melford Leverandørnr. S220605000.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
CAS-nummer: 144-55-8
Molekylformel: CHNaO3
Molekylvægt: 84,0
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Bicarbonate
CAS 144-55-8
Mængde 5 kg
Molekylær formel CHNaO3