Få mere at vide
Natriumbicarbonat-13C, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium bicarbonate (13C) |
| CAS | 87081-58-1 |
| Molekylær formel | 13CHNaO2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Sodium [13C]Bicarbonate, Carbonic-13C Acid Monosodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/CHO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/i1+1; |
| SMIL | O[13C](=O)[Na] |
| IUPAC navn | hydroxycarbonylnatrium |
| Molekylvægt (g/mol) | 68.9999 |
| Formel vægt | 68.9908 |