Få mere at vide
Natriumbicarbonat-13C, TRC
Artikelnummer. 30426172
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30426172 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30426172 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS614552250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium bicarbonate (13C)
CAS 87081-58-1
Molekylær formel 13CHNaO2
Mængde 250 mg
Synonym Sodium [13C]Bicarbonate, Carbonic-13C Acid Monosodium Salt
InChI formel InChI=1S/CHO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/i1+1;
SMIL O[13C](=O)[Na]
IUPAC navn hydroxycarbonylnatrium
Molekylvægt (g/mol) 68.9999
Formel vægt 68.9908