missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sodium beta-Hydroxyethoxyacetate, TRC

Artikelnummer. 30412619
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30412619 1 g
30409754 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30412619 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS6348501G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 142047-97-0
Molekylær formel C4H7NaO4
Molekylvægt (g/mol) 142.09
Synonym (2-Hydroxyethoxy)acetic Acid Monosodium Salt, Sodium β-Hydroxyethoxyacetate
SMIL O=C(COCCO)O[Na]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sodium beta-Hydroxyethoxyacetate
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C4H8O4.Na/c5-1-2-8-3-4(6)7;/h5H,1-3H2,(H,6,7);/q;+1/p-1
Formel vægt 142.0242
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.