Få mere at vide
Sodium beta-Hydroxyethoxyacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium beta-Hydroxyethoxyacetate |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O4.Na/c5-1-2-8-3-4(6)7;/h5H,1-3H2,(H,6,7);/q;+1/p-1 |
| Formel vægt | 142.0242 |