Få mere at vide
Natrium beta-glycerophosphat pentahydrat, 97%
Beskrivelse
Natriumβ -glycerofosfatpentahydrat bruges som fosfataseinhibitor. Det fremmer knoglematrixmineralisering, mens det leverer til osteoblaster ved at give en kilde til fosfationer. Det bruges i udviklingen af hydrogeler og stilladser, som finder anvendelse i vævsteknologi og cellevækst. Det bruges som et additiv i isoleringsmedier ved at give fosfationer til isolering. Det bruges til at fremme mineralisering in vitro ved at modulere knoglecellernes metaboliske aktivitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Natriumβ -glycerofosfatpentahydrat bruges som fosfataseinhibitor. Det fremmer knoglematrixmineralisering, mens det leverer til osteoblaster ved at tilvejebringe en kilde til fosfationer. Det bruges i udviklingen af hydrogeler og stilladser, som finder anvendelse i vævsteknologi og cellevækst. Det bruges som et additiv i isoleringsmedier ved at give fosfationer til isolering. Det bruges til at fremme mineralisering in vitro ved at modulere knoglecellernes metaboliske aktivitet.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium beta-glycerophosphate pentahydrate |
| Smeltepunkt | >300 °C |
| pH | 9.5 |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 3744328 |
| Merck Index | 14,8622 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 306.12 (216.04 Vandfri) |
| Procent renhed | 97% |