Få mere at vide
Natrium beta-glycerophosphat pentahydrat, 97%
Artikelnummer. 11302156
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11302156 25 g 25g
11312156 100 g 100g
11322156 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11302156 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03425.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 13408-09-8 | C3H19Na2O11P | 308,13 g/mol
Natriumβ -glycerofosfatpentahydrat bruges som fosfataseinhibitor. Det fremmer knoglematrixmineralisering, mens det leverer til osteoblaster ved at give en kilde til fosfationer. Det bruges i udviklingen af hydrogeler og stilladser, som finder anvendelse i vævsteknologi og cellevækst. Det bruges som et additiv i isoleringsmedier ved at give fosfationer til isolering. Det bruges til at fremme mineralisering in vitro ved at modulere knoglecellernes metaboliske aktivitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Natriumβ -glycerofosfatpentahydrat bruges som fosfataseinhibitor. Det fremmer knoglematrixmineralisering, mens det leverer til osteoblaster ved at tilvejebringe en kilde til fosfationer. Det bruges i udviklingen af hydrogeler og stilladser, som finder anvendelse i vævsteknologi og cellevækst. Det bruges som et additiv i isoleringsmedier ved at give fosfationer til isolering. Det bruges til at fremme mineralisering in vitro ved at modulere knoglecellernes metaboliske aktivitet.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13408-09-8
Molekylær formel C3H19Na2O11P
Molekylvægt (g/mol) 308.13
MDL nummer MFCD00149083,MFCD00002135,MFCD00149083,MFCD00149084,MFCD00002135
InChI nøgle VWVLGHQKEJESPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-5jiy5mmx0e, 5jiy5mmx0e, sodium 2-glycerophosphate pentahydrate, sodium beta-glycerophosphate pentahydrate, sodium 1,3-dihydroxypropan-2-yl phosphate pentahydrate, glycerol 2-phosphate, c3h7na2o6p.5h2o, beta-glycerophosphate, disodium salt, pentahydrate, beta-glycerol phosphate disodium salt pentahydrate, beta-glycerophosphoric acid disodium salt pentahydrate
PubChem CID 131846916
IUPAC navn 1,3-dihydroxypropan-2-yl dihydrogenphosphat;natrium;pentahydrat
SMIL O.O.O.O.O.[Na].[Na].OCC(CO)OP(O)(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium beta-glycerophosphate pentahydrate
Smeltepunkt >300 °C
pH 9.5
Mængde 25 g
Beilstein 3744328
Merck Index 14,8622
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 306.12 (216.04 Vandfri)
Procent renhed 97%