Få mere at vide
Natriumbenzyloxid, 1 M opløsning i benzylalkohol, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10169489 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10169489 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
1 options
Artikelnummer. 10169489 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 433551000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1895.00 DKK
    1835.85 DKK / 100ml
    Spare 59.15 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 20194-18-7 | C7H7NaO | 130.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kogepunkt 203 °C til 205 °C
Kemisk navn eller materiale Sodium benzyloxide
CAS 20194-18-7, 100-51-6
Farve Farveløs til gul
Fysisk form Viskøs væske
Mængde 100 mL
Molekylær formel C7H7NaO
Lineær formel C6H5CH2ONa
Flammepunkt 90 °C
Synonym sodium phenylmethanolate, sodium benzyloxide, benzyloxysodium, sodium benzylate, naobn, sodium phenylmethoxide, sodium benzyloxide solution
InChI nøgle LFQULJPVXNYWAG-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C(C=C1)C[O-].[Na+]
IUPAC navn natrium;phenylmethanolat
Molekylvægt (g/mol) 130.12
PubChem CID 23676753
Formel vægt 130.12
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.95 to 1.10M
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Specifik vægtfylde 1.077
Tæthed 1.0770g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium benzyloxide, 1M solution in benzyl alchol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.