Få mere at vide
Sodium Benzoylthioethanesulfonate-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Benzoylthioethanesulfonate-d4 |
| CAS | 1189657-00-8 |
| Molekylær formel | C9 2H4 H5 O4 S2 . Na |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O4S2.Na/c10-9(8-4-2-1-3-5-8)14-6-7-15(11,12)13;/h1-5H,6-7H2,(H,11,12,13);/q;+1/p-1/i6D2,7D2; |
| SMIL | [Na+].[2H]C([2H])(SC(=O)c1ccccc1)C([2H])([2H])S(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC navn | sodium;2-benzoylsulfanyl-1,1,2,2-tetradeuterioethanesulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 272.31 |
| Formel vægt | 272.0091 |