Få mere at vide
Natriumbenzoat, TRC
Artikelnummer. 30008970
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30008970 500 g
30007179 100 g
17911685 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30008970 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS614000500G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 532-32-1
Molekylær formel C7 H5 O2 . Na
Molekylvægt (g/mol) 144.1
Synonym Benzoic acid, sodium salt (8CI,9CI), Sodium benzoate (6CI), Antimol, Benzoate of soda, E 211, E 221, E 221 (nucleating agent), Fuminaru, Microcare SB, Probenz, Purox S, Sobenate
IUPAC navn natrium; benzoat
SMIL [Na+].[O-]C(=O)c1ccccc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzoic Acid Sodium Salt
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 500 g
InChI formel InChI=1S/C7H6O2.Na/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);/q;+1/p-1
Formel vægt 144.0187
Procent renhed >95%