Få mere at vide
Natriumbenzoat, NF - FCC, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15548134 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Poly flaske
Ravfarvet glasflaske med bred mund
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15548134 2.5 kg Poly flaske 2.5kg
15538134 500 g Ravfarvet glasflaske med bred mund 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15548134 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 350005
Kemiske identifikatorer
CAS 532-32-1
Molekylær formel C7H5NaO2
Molekylvægt (g/mol) 144.11
MDL nummer MFCD00012463
InChI nøgle WXMKPNITSTVMEF-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium benzoate, benzoic acid, sodium salt, benzoic acid sodium salt, sobenate, antimol, benzoate sodium, benzoate of soda, benzoate, sodium, natrium benzoicum, caswell no. 746
PubChem CID 517055
IUPAC navn natriumbenzoat
SMIL [Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Benzoate
Mængde 2.5 kg
Formel vægt 144.11
Grad FCC/NF
Emballage Poly flaske
Specifik vægtfylde 1L = 1.44kg