Få mere at vide
Natriumbenzoat, NF - FCC, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15538134 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske med bred mund
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15538134 500 g Ravfarvet glasflaske med bred mund 500g
1 options
Artikelnummer. 15538134 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 350001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 532-32-1
Molekylær formel C7H5NaO2
Molekylvægt (g/mol) 144.11
MDL nummer MFCD00012463
InChI nøgle WXMKPNITSTVMEF-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium benzoate, benzoic acid, sodium salt, benzoic acid sodium salt, sobenate, antimol, benzoate sodium, benzoate of soda, benzoate, sodium, natrium benzoicum, caswell no. 746
PubChem CID 517055
IUPAC navn natriumbenzoat
SMIL [Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Benzoate
Mængde 500 g
Formel vægt 144.11
Procent renhed 99.8%
Grad FCC/NF
Emballage Ravfarvet glasflaske med bred mund
Specifik vægtfylde 1L = 1.44kg