Få mere at vide
Natriumbenzoat, Multi-Compendial, NF, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15558134 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 kg
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15558134 2.5 kg Poly flaske 2.5kg
1 options
Artikelnummer. 15558134 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 350105
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Multi-compendial grade sodium benzoate for manufacturing, processing, or repackaging applications.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Benzoate
CAS 532-32-1
Fysisk form Powder
Mængde 2.5 kg
Molekylær formel C7H5NaO2
MDL nummer MFCD00012463
Synonym sodium benzoate, benzoic acid, sodium salt, benzoic acid sodium salt, sobenate, antimol, benzoate sodium, benzoate of soda, benzoate, sodium, natrium benzoicum, caswell no. 746
InChI nøgle WXMKPNITSTVMEF-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1
IUPAC navn natriumbenzoat
Molekylvægt (g/mol) 144.11
PubChem CID 517055
Formel vægt 144.11
Procent renhed 1.006
Grad Multi-kompendiel/NF
Emballage Poly flaske
Specifik vægtfylde 1L = 1.44kg