Få mere at vide
Natriumbenzoat, Mikromol™
Artikelnummer. 17921786
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
17921786 500 mg
1 options
Artikelnummer. 17921786 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0730.00
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Natriumbenzoat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzoic Acid Sodium Salt
CAS 532-32-1
Analyt- eller komponentnavne Benzoic Acid Sodium Salt
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H5 O2 . Na
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Sodium Benzoate, Benzoic acid sodium salt (1:1), Benzoic acid sodium salt, Sodium benzoate, Antimol, Benzoate of soda, E 211, E 221, E 221 (nucleating agent), Fuminaru, Purox S, Sobenate, SKF-30573Z
InChI formel InChI=1S/C7H6O2.Na/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);/q;+1/p-1
SMIL [Na+].[O-]C(=O)c1ccccc1
IUPAC navn natrium; benzoat
Molekylvægt (g/mol) 144.1
Mængde 500 mg
Formel vægt 144,0187 g/mol