Få mere at vide
Natriumbenzoat, LoGiCal
Artikelnummer. 30462928
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30462928 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30462928 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0730.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzoic Acid Sodium Salt
CAS 532-32-1
Analyt- eller komponentnavne Benzoic Acid Sodium Salt
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H5 O2 . Na
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Sodium Benzoate, Benzoic acid sodium salt (1:1), Benzoic acid sodium salt, Sodium benzoate, Antimol, Benzoate of soda, E 211, E 221, E 221 (nucleating agent), Fuminaru, Purox S, Sobenate, SKF-30573Z
InChI formel InChI=1S/C7H6O2.Na/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);/q;+1/p-1
Løsningstype Fedt
SMIL [Na+].[O-]C(=O)c1ccccc1
IUPAC navn natrium; benzoat
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 144.1
Mængde 10 mg
Formel vægt 144,0187 g/mol