Få mere at vide
Sodium Benzoate, Extra Pure, SLR, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10488990 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10488990 1 kg 1kg
10284060 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10488990 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/2440/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 532-32-1
Molekylær formel C7H5NaO2
Molekylvægt (g/mol) 144.11
MDL nummer MFCD00012463
InChI nøgle WXMKPNITSTVMEF-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium benzoate, benzoic acid, sodium salt, benzoic acid sodium salt, sobenate, antimol, benzoate sodium, benzoate of soda, benzoate, sodium, natrium benzoicum, caswell no. 746
PubChem CID 517055
IUPAC navn sodium;benzoate
SMIL [Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Smeltepunkt 300°C
Farve White
pH 8
Fysisk form Powder/Solid
Mængde 1 kg
Formel vægt 144.11g/mol
Emballage Plastic powder jar
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzoic acid, sodium salt
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.