Få mere at vide
Sodium Benzoate-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Benzoate-d5 |
| CAS | 62790-26-5 |
| Molekylær formel | C7 D5 O2 . Na |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Benzoic-d5 acid','sodium salt (9CI), Sodium benzoate-d5, Benzoic-2,3,4,5,6-d5 acid sodium salt, 2,3,4,5,6-Pentadeuteriobenzoic acid sodium salt, Benzoic Acid-D5 (phenyl-D5) Sodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6O2.Na/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);/q;+1/p-1/i1D,2D,3D,4D,5D; |
| SMIL | [Na+].[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)[O-])c([2H])c1[2H] |
| IUPAC navn | sodium;2,3,4,5,6-pentadeuteriobenzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 149.134 |
| Formel vægt | 149.05 |