Få mere at vide
Sodium Benzoate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10132210 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Plast pulver krukke
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10132210 500 g Plast pulver krukke 500g
1 options
Artikelnummer. 10132210 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/2441/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Smeltepunkt 300°C
CAS 532-32-1
Farve Hvid
pH 8
Fysisk form Pulver/faststof
Mængde 500 g
Molekylær formel C7H5NaO2
MDL nummer MFCD00012463
Synonym sodium benzoate, benzoic acid, sodium salt, benzoic acid sodium salt, sobenate, antimol, benzoate sodium, benzoate of soda, benzoate, sodium, natrium benzoicum, caswell no. 746
InChI nøgle WXMKPNITSTVMEF-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1
IUPAC navn natriumbenzoat
Molekylvægt (g/mol) 144.11
PubChem CID 517055
Formel vægt 144.11g/mol
Emballage Plast pulver krukke
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzoic acid, sodium salt
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.