Få mere at vide
Natriumbenzoat, 99%
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Natriumbenzoat er meget udbredt som konserveringsmiddel i fødevarer, medicin, kosmetik og dyrefoder. Det bruges til behandling af hyperammonæmi og urinstofcyklusforstyrrelser. Det bruges i fyrværkeriet som brændstof i fløjteblanding. Det bruges også til fremstilling af tandpasta og mundskyl. Det finder anvendelse i de fleste af de sure fødevarer, såsom salatdressinger (eddike), kulsyreholdige drikkevarer (kulsyre), syltetøj og frugtjuice (citronsyre), pickles (eddike) og krydderier.
Opløselighed Opløseligt i vand
, alkohol Opløseligt i vand, alkohol, ammoniak og pyridin.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med alkalier, mineralsyrer og stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium benzoate |
| Smeltepunkt | >300 °C |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 3572467 |
| Merck Index | 14,8582 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand, alkoholOpløseligt i vand, alkohol, ammoniak og pyridin. |
| IUPAC navn | natrium;benzoat |
| Formel vægt | 144.11 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Sodium benzoate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium benzoate