Få mere at vide
Natriumbenzoat, 99%
Artikelnummer. 11428496
Skift visning
Mængde:
10,000 g
250 g
2500 g
500 g
Pakningsstørrelse:
10000g
2500g
250g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11428496 500 g 500g
11433980 250 g 250g
11438496 2500 g 2500g
11448496 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11428496 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15946.36
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 532-32-1 | C7H5NaO2 | 144,11 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
Natriumbenzoat er meget udbredt som konserveringsmiddel i fødevarer, medicin, kosmetik og dyrefoder. Det bruges til behandling af hyperammonæmi og urinstofcyklusforstyrrelser. Det bruges i fyrværkeriet som brændstof i fløjteblanding. Det bruges også til fremstilling af tandpasta og mundskyl. Det finder anvendelse i de fleste af de sure fødevarer, såsom salatdressinger (eddike), kulsyreholdige drikkevarer (kulsyre), syltetøj og frugtjuice (citronsyre), pickles (eddike) og krydderier.
Opløselighed Opløseligt i vand
, alkohol Opløseligt i vand, alkohol, ammoniak og pyridin.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med alkalier, mineralsyrer og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 532-32-1
Molekylær formel C7H5NaO2
Molekylvægt (g/mol) 144.11
MDL nummer MFCD00012463
InChI nøgle WXMKPNITSTVMEF-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium benzoate, benzoic acid, sodium salt, benzoic acid sodium salt, sobenate, antimol, benzoate sodium, benzoate of soda, benzoate, sodium, natrium benzoicum, caswell no. 746
PubChem CID 517055
SMIL [Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Benzoate
Smeltepunkt >300°C
Analyseprocentområde 99%
Mængde 500 g
Beilstein 3572467
Merck Index 14,8582
Opløselighedsinformation Soluble in water,alcoholSoluble in water,alcohol,ammonia and pyridine.
IUPAC navn natriumbenzoat
Formel vægt 144.11
Procent renhed 99%
Fysisk form Powder or granules or prills
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Natriumbenzoat
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.