missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Sodium Benzo[a]pyrene-3-sulfate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Benzo[a]pyrene-3-sulfate |
| CAS | 81266-23-1 |
| Molekylær formel | C20 H11 Na O4 S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Benzo[a]pyren-3-o Hydrogen Sulfate Sodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C20H12O4S.Na/c21-25(22,23)24-18-10-7-12-5-8-16-15-4-2-1-3-13(15)11-14-6-9-17(18)19(12)20(14)16;/h1-11H,(H,21,22,23);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na]OS(=O)(=O)Oc1ccc2ccc3c4ccccc4cc5ccc1c2c35 |
| IUPAC navn | benzo[a]pyren-3-yloxysulfonyloxysodium |
| Molekylvægt (g/mol) | 370.354 |
| Formel vægt | 370.028 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?