missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sodium Benzenethiolate (technical grade, 90%), TRC

Artikelnummer. 30428156
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30428156 500 mg
30411841 5 g
30422431 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30428156 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS930690500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 930-69-8
Molekylær formel C6H5NaS
Molekylvægt (g/mol) 132.16
Synonym Sodium Phenylmercaptide, Sodium Phenylsulfide, Sodium Phenylthiolate, Sodium Thiophenate, Sodium Thiophenolate, Sodium Thiophenoxide, Sodium Thiophenylate, Thiophenol Sodium Salt, Thiophenyl Sodium Salt
IUPAC navn sodium;benzenethiolate
SMIL [Na+].[S-]c1ccccc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sodium Benzenethiolate (technical grade)
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C6H6S.Na/c7-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,7H;/q;+1/p-1
Formel vægt 132.001
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.