missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sodium Barbiturate, Sigma-Aldrich™

Artikelnummer. 15880831
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15880831 250 g
15870831 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15880831 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8202330250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

≥97%

for synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 4390-16-3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sodium Barbiturate
Mængde 250 g
MDL nummer MFCD00065377
Synonym Sodium barbiturate, Malonylurea natrium salt, Sodium barbiturate
Molekylvægt (g/mol) 150.07
Grad Ungraded
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.