Få mere at vide
Sodium Azide, White Powder, Fisher BioReagents
Beskrivelse
- Sodium Azide is readily soluble in water
- Handle with caution and follow all storage recommendations
- For research use only
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 300°C |
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Azide |
| Smeltepunkt | 275°C |
| CAS | 26628-22-8 |
| Farve | White |
| pH | 10 |
| Fysisk form | Powder/Solid |
| Mængde | 500 g |
| Emballage | Poly Bottle/Poison Pack |
| Tæthed | 1.850 g/cm³ |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sodium azide
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- H300-Livsfarlig ved indtagelse.
- EUH032-Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.