Få mere at vide
Sodium Azide, TRC
Artikelnummer. 30006202
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30006202 5 g
30003881 25 g
30006259 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30006202 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS6125305G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26628-22-8
Molekylær formel N3 . Na
Molekylvægt (g/mol) 65.01
Synonym Sodium Azide, Agrizide, Hydrazoic Acid Sodium Salt, Micro-O-Protect, NSC 3072, Nemazyd, SEP 100
IUPAC navn sodium;azide
SMIL [Na+].[N-]=[N+]=[N-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Azide
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/N3.Na/c1-3-2;/q-1;+1
Formel vægt 64.999