missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Sodium Azide, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 300°C/1013 hPa (rigorous decomposition) |
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Azide |
| Smeltepunkt | 275°C (decomposition) |
| Mængde | 100 g |
| Tæthed | 1.85 g/cm3 at 20°C |
| MDL nummer | MFCD00003536 |
| Synonym | Sodium azide, Hydrazoic azid sodium salt, Sodium azide |
| Molekylvægt (g/mol) | 65.01 |
| Grad | Research |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?