Få mere at vide
Natriumazid OR , Macron Fine Chemicals™
Artikelnummer. 15548674
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Poly
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15548674 500 g Poly 500g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15548674 Leverandør Avantor Macron Leverandørnr. 195359
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-04-2027
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 26628-22-8
Molekylær formel N3Na
Molekylvægt (g/mol) 65.011
InChI nøgle PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium azide, azide, sodium, natriumazid, nemazyd, smite, kazoe, azoture de sodium, sodium azide na n3, hydrazoic acid, sodium salt, natriumazid german
PubChem CID 33557
ChEBI CHEBI:278547
IUPAC navn natrium; azid
SMIL [N-]=[N+]=[N-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Azide
Fysisk form Crystalline Powder
Mængde 500 g
Formel vægt 65.01
Procent renhed ≥99.7%
Grad Not Available
Emballage Poly