Description
- Natriumazid bruges som konserveringsmiddel til laboratoriereagenser; et bakteriostatisk middel i lagringsløsninger
- Hæmmer gramnegativ flora og inkluderes derfor i kulturmedier til selektiv isolering af streptokokker og stafylokokker
- Det er blevet brugt til at undgå bakteriel forurening under RPC-5 kolonnekromatografi af DNA-fragmenter
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | SODIUM AZIDE |
| Smeltepunkt | >300 °C (dekomponering) |
| CAS | 26628-22-8 |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 10 g |
| Molekylær formel | N3Na |
| Lineær formel | NaN3 |
| MDL nummer | MFCD00003536 |
| Synonym | sodium azide, azide, sodium, natriumazid, nemazyd, smite, kazoe, azoture de sodium, sodium azide na n3, hydrazoic acid, sodium salt, natriumazid german |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Natriumazid
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- H300-Livsfarlig ved indtagelse.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
- P103-Læs etiketten før brug.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P301-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE:.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P330-Skyl munden.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i