Få mere at vide
Natriumazid, Solstice
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium azide |
| Smeltepunkt | 300 °C |
| CAS | 26628-22-8 |
| Farve | Farveløs |
| pH | >7,0 (20 °C) |
| Mængde | 1 kg |
| Molekylær formel | N3Na |
| InChI nøgle | PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | [Na+].[N-]=[N+]=[N-] |
| IUPAC navn | natriumazid |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sodium azide
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H300-Livsfarlig ved indtagelse.
- H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- EUH032-Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium azide