Beskrivelse
N3Na, CAS-nummer-26628-22-8, azoture de natrium, hydrazoic acid, natriumsalt, azid, natrium, natriumazid, kazoe, smite, nemazyd, natriumazid tysk, natriumazid na n3, natriumazid, 100g, 300 grader. PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N, natrium;azid, 275 grader C, 3536, 65.011
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 300 °C |
| Smeltepunkt | 275 °C |
| Farve | Hvid |
| pH | 10 |
| Fysisk form | Pulver/faststof |
| Mængde | 500 g |
| Formel vægt | 65,01 g/mol |
| Emballage | Plast pulver krukke |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sodium azide
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- H300-Livsfarlig ved indtagelse.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P273-Undgå udledning til miljøet.