Få mere at vide
Natriumazid, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10274060 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10274060 500 g 500g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10274060 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/2380/53
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 26628-22-8
Molekylær formel N3Na
Molekylvægt (g/mol) 65.011
MDL nummer 3536
InChI nøgle PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium azide, azide, sodium, natriumazid, nemazyd, smite, kazoe, azoture de sodium, sodium azide na n3, hydrazoic acid, sodium salt, natriumazid german
PubChem CID 33557
ChEBI CHEBI:278547
IUPAC navn natrium; azid
SMIL [N-]=[N+]=[N-].[Na+]
Tekniske data
Kogepunkt 300 °C
Smeltepunkt 275 °C
Farve Hvid
pH 10
Fysisk form Pulver/faststof
Mængde 500 g
Emballage Plast pulver krukke
Formel vægt 65,01 g/mol
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium azide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.