Få mere at vide
Natriumazid, 99%
Artikelnummer. 11397877
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11397877 10 g 10g
11307887 100 g 100g
11317887 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11397877 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014314.09
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 26628-22-8 ∣ N3Na ∣ 65,011 g/mol
Ved airbag-oppustning som konserveringsmiddel i diagnostiske medicinske produkter. Natriumazid bruges i organisk syntese til introduktion af en azidgruppe til at fremstille en ønsket forbindelse. Det fungerer som forløber til fremstilling af uorganiske azider som blyazid og sølvazid. I biokemi er det nyttigt som probe-reagens og konserveringsmiddel. Det fungerer også som nitridiseringsmiddel og cytochromoxidasehæmmer. Derudover bruges det som drivmiddel i airbags.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26628-22-8
Molekylær formel N3Na
Molekylvægt (g/mol) 65.011
MDL nummer MFCD00003536
InChI nøgle PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium azide, azide, sodium, natriumazid, nemazyd, smite, kazoe, azoture de sodium, sodium azide na n3, hydrazoic acid, sodium salt, natriumazid german
PubChem CID 33557
ChEBI CHEBI:278547
IUPAC navn natrium; azid
SMIL [N-]=[N+]=[N-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Azide
Smeltepunkt ∽275° (dekomponering)
Fysisk form Granuler
Mængde 10 g
Følsomhed Luftfølsom
Tæthed 1.846
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og flydende ammoniak. Let opløselig i alkohol. Uopløselig i æteren.
Formel vægt 65.01
Procent renhed 99%
Grad Ubedømt
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium azide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P264-Vask ansigtet, hænderne og andre blottede hudområder grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P330-Skyl munden.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.