Få mere at vide
Natriumazid,≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15835188 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Plastic bottle
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15835188 100 g Plastic bottle 100g
15845188 500 g Plastflaske 500g
15895328 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15835188 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. J21610.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 26628-22-8 | N3Na | 65.011 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26628-22-8
Molekylær formel N3Na
Molekylvægt (g/mol) 65.011
MDL nummer MFCD00003536
InChI nøgle PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium azide, azide, sodium, natriumazid, nemazyd, smite, kazoe, azoture de sodium, sodium azide na n3, hydrazoic acid, sodium salt, natriumazid german
PubChem CID 33557
ChEBI CHEBI:278547
IUPAC navn sodium;azide
SMIL [N-]=[N+]=[N-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Azide
Smeltepunkt ∼275°C (decomposition)
Fysisk form Crystalline Powder
Mængde 100 g
FN nummer UN1687
Formel vægt 65.01
Procent renhed ≥99%
Emballage Plastic bottle
Specifik vægtfylde 1.846
Tæthed 1.846