Få mere at vide
Sodium azide, 99%, extra pure
Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Unit Size:
100g
2.5kg
500g
5g
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindingsdannelsesreagens, til azidation/diazooverførsel
Specifications
Specifications
| Kogepunkt | 300.0°C |
| Kemisk navn eller materiale | Sodium azide |
| Smeltepunkt | 275,0 °C |
| Navn note | 99% |
| Farve | Hvid |
| pH | 9 (5% min. soln.) |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Mængde | 500 g |
| Analyseprocentområde | 98.5% min |
| Molekylær formel | N3Na |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Sodium azide
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- H300-Livsfarlig ved indtagelse.
- EUH032-Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.