Få mere at vide
Natriumazid,≥ 99%, (krystallinsk), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11456272 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11456272 25 g -
11466272 100 g -
11476272 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11456272 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210289125
Kemiske identifikatorer
CAS 26628-22-8
Molekylær formel N3Na
Molekylvægt (g/mol) 65.011
InChI nøgle PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium azide, azide, sodium, natriumazid, nemazyd, smite, kazoe, azoture de sodium, sodium azide na n3, hydrazoic acid, sodium salt, natriumazid german
PubChem CID 33557
ChEBI CHEBI:278547
IUPAC navn natrium; azid
SMIL [N-]=[N+]=[N-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Azide
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 25 g
Analyseprocentområde ≥99%
Formel vægt 65
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Natriumazid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • EUH032-Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.